1-Oxido de piridin-2-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480588-100G OR480588-25G OR480588-5G OR480588-1KG
APOSOR480588-100GEA 49.3 EUR
APOSOR480588-100G APOSOR480588-25G APOSOR480588-5G APOSOR480588-1KG
1-Oxido de piridin-2-ol 98%
1-Oxido de piridin-2-ol
Formula: C₅H₅NO₂
Pto. de fusión: 147…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006195
Núm. CAS: 13161-30-3