4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480590-100G OR480590-25G
APOSOR480590-100GEA 150 EUR
APOSOR480590-100G APOSOR480590-25G
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone 97%
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
Formula: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,24 g/mol
Pto. de fusión: 170…175 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210693
Núm. CAS: 105640-07-1