Tetrabromo-p-benzoquinona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480592-25G OR480592-100G
APOSOR480592-25GEA 162 EUR
APOSOR480592-25G APOSOR480592-100G
Tetrabromo-p-benzoquinona 95%
Tetrabromo-p-benzoquinona
Formula: C₆Br₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013785
Núm. CAS: 488-48-2