(R)-(+)-Óxido de estireno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR480595-100G OR480595-25G
APOSOR480595-100GEA 720 EUR
APOSOR480595-100G APOSOR480595-25G
(R)-(+)-Óxido de estireno 95%
(R)-(+)-Óxido de estireno
Formula: C₈H₈O
Pto. Ebullición: 192…195 °C/760mmHg
Pto. de fusión: –37 °C
Densidad: 1,053 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066210
Núm. CAS: 20780-53-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III