L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480596-100G OR480596-25G
APOSOR480596-100GEA 69.6 EUR
APOSOR480596-100G APOSOR480596-25G
L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
L-Proline benzyl ester hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
Pto. de fusión: 148…151 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039002
Núm. CAS: 16652-71-4