(S)-(-)-1,2-Epoxipropano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480600-100G OR480600-25G
APOSOR480600-100GEA 0 EUR
APOSOR480600-100G APOSOR480600-25G
(S)-(-)-1,2-Epoxipropano 97%
(S)-(-)-1,2-Epoxipropano
Formula: C₃H₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064312
Núm. CAS: 16088-62-3