1-Naftilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Aminonaphthalene
OR480601-250G OR480601-25G OR480601-100G
APOSOR480601-250GEA 144 EUR
APOSOR480601-250G APOSOR480601-25G APOSOR480601-100G
1-Naftilamina 98%
1-Naftilamina
Formula: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004016
Núm. CAS: 134-32-7