N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Boc-L-tert-leucine, Boc-Tle-OH, (S)-2-(Boc-amino)-3,3-dimethylbutyric Acid, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutyric Acid
OR480602-25G OR480602-5G OR480602-100G
APOSOR480602-25GEA 55.1 EUR
APOSOR480602-25G APOSOR480602-5G APOSOR480602-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231.29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065574
Núm. CAS: 62965-35-9