4-Methyl-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Fomepizole
OR480607-100G OR480607-25G OR480607-500G
APOSOR480607-100GEA 219 EUR
APOSOR480607-100G APOSOR480607-25G APOSOR480607-500G
4-Methyl-1H-pyrazole 98%
4-Methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Pto. Ebullición: 99…100 °C/6mmHg
Densidad: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005245
Núm. CAS: 7554-65-6
UN: 1760
ADR: 8,III