2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480608-25G OR480608-5G
APOSOR480608-25GEA 302 EUR
APOSOR480608-25G APOSOR480608-5G
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₁₃H₁₀N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00219254
Núm. CAS: 4105-21-9