(Nitromethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR480613-1G OR480613-25G OR480613-5G
APOSOR480613-1GEA 53.8 EUR
APOSOR480613-1G APOSOR480613-25G APOSOR480613-5G
(Nitromethyl)benzene 95%
(Nitromethyl)benzene
Formula: C₇H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053440
Núm. CAS: 622-42-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III