3-Cloro-4-metilanísol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-4-methoxy-1-methylbenzene, 3-Chloro-4-methylanisole, 2-Chloro-4-methoxytoluene
OR480614-100G OR480614-25G
APOSOR480614-100GEA 223 EUR
APOSOR480614-100G APOSOR480614-25G
3-Cloro-4-metilanísol 97%
3-Cloro-4-metilanísol
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00087376
Núm. CAS: 54788-38-4