Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480619-1G OR480619-5G OR480619-10G
APOSOR480619-1GEA 21.9 EUR
APOSOR480619-1G APOSOR480619-5G APOSOR480619-10G
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-7-bromo-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀BrNO₂
Pto. de fusión: 87…88 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972046
Núm. CAS: 16732-69-7