Ácido (4-iodofenil)acético 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Iodophenyl)acetic acid
OR480627-100G OR480627-25G
APOSOR480627-100GEA 246 EUR
APOSOR480627-100G APOSOR480627-25G
Ácido (4-iodofenil)acético 95%
Ácido (4-iodofenil)acético
Formula: (C₆H₄I)CH₂COOH
Pto. de fusión: 136…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082985
Núm. CAS: 1798-06-7