N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato 92%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-2-Aminoetil-1-naftilamina diclorhidrato
OR480629-100G OR480629-5G OR480629-25G
APOSOR480629-100GEA 0 EUR
APOSOR480629-100G APOSOR480629-5G APOSOR480629-25G
N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato 92%
N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato
Formula: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259.18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012556
Núm. CAS: 1465-25-4
Índice Merck: 12,06496