2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Cbz-amino)-1-ethanol, N-Z-Ethanolamine, Benzyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, Benzyl (2-hydroxyethyl)carbamate, Z-Glycinol, N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid Benzyl Ester
OR480631-100G
APOSOR480631-100GEA 87 EUR
APOSOR480631-100G
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191060
Núm. CAS: 77987-49-6