Ácido (4-metoxifenoxi)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Methoxyphenoxy)acetic acid
OR480633-100G
APOSOR480633-100GEA 266 EUR
APOSOR480633-100G
Ácido (4-metoxifenoxi)acético 98%
Ácido (4-metoxifenoxi)acético
Formula: (C₆H₄(OCH₃))OCH₂COOH
MW: 182,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014360
Núm. CAS: 1877-75-4