L-Pipecolic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-(-)-2-Piperidinecarboxylic Acid, H-HomoPro-OH, (S)-Piperidine-2-carboxylic acid, L-Pipecolinic Acid, L-Homoproline
OR480636-100G OR480636-25G
APOSOR480636-100GEA 265 EUR
APOSOR480636-100G APOSOR480636-25G
L-Pipecolic acid 97%
L-Pipecolic acid
Formula: C₆H₁₁NO₂
MW: 129.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005981
Núm. CAS: 3105-95-1