2-Amino-5-methoxybenzonitrile 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-5-methoxy-benzonitrile
OR480639-5G
APOSOR480639-5GEA 115 EUR
APOSOR480639-5G
2-Amino-5-methoxybenzonitrile 94%
2-Amino-5-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05149280
Núm. CAS: 23842-82-2