3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480644-5G
APOSOR480644-5GEA 503 EUR
APOSOR480644-5G
3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid 95%
3,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₂Br₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01006744
Núm. CAS: 7311-68-4