2-Iodo-5-nitrotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Iodo-2-methyl-4-nitrobenzene
OR480645-100G
APOSOR480645-100GEA 142 EUR
APOSOR480645-100G
2-Iodo-5-nitrotolueno 97%
2-Iodo-5-nitrotolueno
Formula: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051517
Núm. CAS: 5326-38-5