1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(p-Tolyl)cyclopropanecarboxylic acid
OR480650-5G
APOSOR480650-5GEA 236 EUR
APOSOR480650-5G
1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,2100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066918
Núm. CAS: 83846-66-6