Ethyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride 90%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480653-1G
OR480653-5G
APOSOR480653-1GEA
237
EUR
APOSOR480653-1G
APOSOR480653-5G
Ethyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride 90%
Ethyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride
Formula:
C₇H₁₄ClNO₃ MW: 195,65 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12755498 Núm. CAS: 84005-98-1 |