(1S,2R)-cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1S,2R)-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
OR480654-1G OR480654-5G
APOSOR480654-1GEA 21.9 EUR
APOSOR480654-1G APOSOR480654-5G
(1S,2R)-cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride 98%
(1S,2R)-cis-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
Formula: C₆H₁₄ClNO
MW: 151,6345 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11618003
Núm. CAS: 200352-28-9