2,2,6,6-Tetraclorociclohexanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480659-25G OR480659-5G
APOSOR480659-25GEA 372 EUR
APOSOR480659-25G APOSOR480659-5G
2,2,6,6-Tetraclorociclohexanona 95%
2,2,6,6-Tetraclorociclohexanona
Formula: C₆H₆Cl₄O
MW: 235,92 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019451
Núm. CAS: 3776-30-5