3-Fenilpiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480660-100G OR480660-25G
APOSOR480660-100GEA 525 EUR
APOSOR480660-100G APOSOR480660-25G
3-Fenilpiridina 95%
3-Fenilpiridina
Formula: C₁₁H₉N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006380
Núm. CAS: 1008-88-4