Pempidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2,2,6,6-Pentametilpiperidina
OR480665-25G
APOSOR480665-25GEA 155 EUR
APOSOR480665-25G
Pempidina 97%
Pempidina
Formula: C₁₀H₂₁N
MW: 155,28 g/mol
Pto. Ebullición: 187…188 °C
Densidad: 0,858 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006493
Núm. CAS: 79-55-0
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III