6-Nitrobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one-1,1-dioxide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480666-25G OR480666-1G OR480666-5G
APOSOR480666-25GEA 116 EUR
APOSOR480666-25G APOSOR480666-1G APOSOR480666-5G
6-Nitrobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one-1,1-dioxide 95%
6-Nitrobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one-1,1-dioxide
Formula: C₇H₄N₂O₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 22952-24-5