Boc-L-valine hydroxysuccinimide ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480668-100G OR480668-5G OR480668-25G
APOSOR480668-100GEA 190 EUR
APOSOR480668-100G APOSOR480668-5G APOSOR480668-25G
Boc-L-valine hydroxysuccinimide ester 97%
Boc-L-valine hydroxysuccinimide ester
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037906
Núm. CAS: 3392-12-9