N-ɑ-Boc-N(in)-formyl-L-tryptophan 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Boc-1-formyl-L-tryptophan, N-ɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-N1-formyl-L-tryptophan, N-ɑ-Boc-N1-formyl-L-tryptophan, Boc-Trp(For)-OH, Boc-Trp(CHO)-OH
OR480669-100G
APOSOR480669-100GEA 343 EUR
APOSOR480669-100G
N-ɑ-Boc-N(in)-formyl-L-tryptophan 97+%
N-alpha-Boc-N(in)-formyl-L-tryptophan
Formula: C₁₇H₂₀N₂O₅
MW: 332,36 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065992
Núm. CAS: 47355-10-2