Boc-Dap(Cbz)-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480680-25G OR480680-5G
APOSOR480680-25GEA 0 EUR
APOSOR480680-25G APOSOR480680-5G
Boc-Dap(Cbz)-OH 97%
Boc-Dap(Cbz)-OH
Formula: C₁₆H₂₂N₂O₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275856
Núm. CAS: 65710-57-8