2-Nitro-4-thiocyanatoaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-Amino-3-nitro-phenyl) thiocyanate
OR480684-100G
APOSOR480684-100GEA 177 EUR
APOSOR480684-100G
2-Nitro-4-thiocyanatoaniline 95%
2-Nitro-4-thiocyanatoaniline
Formula: C₇H₅N₃O₂S
MW: 195,2000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463878
Núm. CAS: 54029-45-7