Ácido (2-bromo-4-metoxifenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid, 2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid
OR480685-25G
OR480685-5G
APOSOR480685-25GEA
232
EUR
APOSOR480685-25G
APOSOR480685-5G
Ácido (2-bromo-4-metoxifenil)acético 97%
Ácido (2-bromo-4-metoxifenil)acético
Formula:
C₉H₉BrO₃ MW: 245.07 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02664700 Núm. CAS: 66916-99-2 |