4-Isopropylbenzenesulphonamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480691-25G OR480691-5G
APOSOR480691-25GEA 699 EUR
APOSOR480691-25G APOSOR480691-5G
4-Isopropylbenzenesulphonamide 97%
4-Isopropylbenzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₃NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00457071
Núm. CAS: 6335-39-3