N-Benzyloxycarbonylglycine thioamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480692-25G
OR480692-5G
APOSOR480692-25GEA
1080
EUR
APOSOR480692-25G
APOSOR480692-5G
N-Benzyloxycarbonylglycine thioamide 97%
N-Benzyloxycarbonylglycine thioamide
Formula:
C₁₀H₁₂N₂O₂S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03452777 Núm. CAS: 49548-40-5 |