Cyclohexyl-4-methoxyphenyl ketone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480695-1G OR480695-5G
APOSOR480695-1GEA 148 EUR
APOSOR480695-1G APOSOR480695-5G
Cyclohexyl-4-methoxyphenyl ketone 95%
Cyclohexyl-4-methoxyphenyl ketone
Formula: C₁₄H₁₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03841341
Núm. CAS: 7469-80-9