2-Ciclohexen-1-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR480699-25G
OR480699-5G
APOSOR480699-25GEA
330
EUR
APOSOR480699-25G
APOSOR480699-5G
2-Ciclohexen-1-ol 97%
2-Ciclohexen-1-ol
Formula:
C₆H₁₀O Pto. Ebullición: 166 °C Pto. de inflamación: 58 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001570 Núm. CAS: 822-67-3 UN: 1987 ADR: 3,III |