(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Boc-L-serine benzyl ester, Boc-Ser-OBzl, BOC-L-Serine benzyl ester
OR480702-25G OR480702-100G
APOSOR480702-25GEA 87 EUR
APOSOR480702-25G APOSOR480702-100G
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate 98%
(S)-Benzyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate
Formula: C₁₅H₂₁NO₅
MW: 295.3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00076983
Núm. CAS: 59524-02-6