1-Methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR480703-100G OR480703-25G
APOSOR480703-100GEA 165 EUR
APOSOR480703-100G APOSOR480703-25G
1-Methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
1-Methyl-1H-1,2,4-triazole
Formula: C₃H₅N₃
Pto. Ebullición: 177…178 °C
Pto. de fusión: 16 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01076192
Núm. CAS: 6086-21-1