2-Acetil-5-nitrobenzofurano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480704-25G OR480704-5G
APOSOR480704-25GEA 708 EUR
APOSOR480704-25G APOSOR480704-5G
2-Acetil-5-nitrobenzofurano 98%
2-Acetil-5-nitrobenzofurano
Formula: C₁₀H₇NO₄
MW: 205,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051634
Núm. CAS: 23136-39-2