4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480706-25G OR480706-5G
APOSOR480706-25GEA 79.9 EUR
APOSOR480706-25G APOSOR480706-5G
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02261771
Núm. CAS: 52289-54-0