4-Bromoresorcinol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Bromobenzene-1,3-diol
OR480711-10G OR480711-25G OR480711-5G
APOSOR480711-10GEA 94.4 EUR
APOSOR480711-10G APOSOR480711-25G APOSOR480711-5G
4-Bromoresorcinol 95%
4-Bromoresorcinol
Formula: C₆H₅BrO₂
MW: 189,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002272
Núm. CAS: 6626-15-9