2,4-Dichlorothieno[2,3-d]pyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480713-1G OR480713-5G
APOSOR480713-1GEA 30.6 EUR
APOSOR480713-1G APOSOR480713-5G
2,4-Dichlorothieno[2,3-d]pyrimidine 98%
2,4-Dichlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₂Cl₂N₂S
MW: 205,0645 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743991
Núm. CAS: 18740-39-1