4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR480714-25G OR480714-5G
APOSOR480714-25GEA 261 EUR
APOSOR480714-25G APOSOR480714-5G
4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde
4-Hydroxy-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037443
Núm. CAS: 41438-18-0