2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480717-1G OR480717-5G
APOSOR480717-1GEA 59.6 EUR
APOSOR480717-1G APOSOR480717-5G
2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
2,4-Dichloro-5-(chloromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₃Cl₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697639
Núm. CAS: 7627-38-5