Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
OR480718-5G
APOSOR480718-5GEA 300 EUR
APOSOR480718-5G
Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylate 95%
Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂S
MW: 226.3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13195375
Núm. CAS: 134136-00-8