6-Chloropyridine-2,3-diamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3-Diamino-6-chloropyridine
OR480720-25G OR480720-5G
APOSOR480720-25GEA 184 EUR
APOSOR480720-25G APOSOR480720-5G
6-Chloropyridine-2,3-diamine 97%
6-Chloropyridine-2,3-diamine
Formula: C₅H₆ClN₃
MW: 143,57 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00209966
Núm. CAS: 40851-95-4