3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480723-25G OR480723-5G
APOSOR480723-25GEA 357 EUR
APOSOR480723-25G APOSOR480723-5G
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene 98%
3,6-Dibromothieno[3,2-b]thiophene
Formula: C₆H₂Br₂S₂
MW: 298,01 g/mol
Pto. de fusión: 127 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10000958
Núm. CAS: 392662-65-6