3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR480728-25G OR480728-5G
APOSOR480728-25GEA 759 EUR
APOSOR480728-25G APOSOR480728-5G
3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆BrClO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03989643
Núm. CAS: 23094-96-4
UN: 1759
ADR: 8,III