6-Cloropirimidina-4,5-diamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,5-Diamino-6-chloropyrimidine, 6-Chloro-4,5-diaminopyrimidine
OR480730-5G
APOSOR480730-5GEA 106 EUR
APOSOR480730-5G
6-Cloropirimidina-4,5-diamina 95%
6-Cloropirimidina-4,5-diamina
Formula: C₄H₅ClN₄
MW: 144,5600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023270
Núm. CAS: 4316-98-7